Drukuj
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937769-10G OR937769-1G OR937769-5G
APOSOR937769-10GEA 4680 PLN
APOSOR937769-10G APOSOR937769-1G APOSOR937769-5G
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formuła: C₉H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191466
Numer CAS: 16075-68-6