Drukuj
N-Methylfurohydroxamic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-MFHA, N-(2-Furoyl)-N-methylhydroxylamine
OR937684-1G OR937684-250MG
APOSOR937684-1GEA 2320 PLN
APOSOR937684-1G APOSOR937684-250MG
N-Methylfurohydroxamic acid 95%
N-Methylfurohydroxamic acid
Formuła: C₆H₇NO₃
MW: 141.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144939
Numer CAS: 109531-96-6