Drukuj
Heptaethylene glycol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 986 PLN
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylene glycol 98%
Heptaethylene glycol
Formuła: C₁₄H₃₀O₈
Gęstość: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002876
Numer CAS: 5617-32-3