Drukuj
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Cyclopentanone dimethylketal
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 545 PLN
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060058
Numer CAS: 931-94-2