Drukuj
Dimethyl citraconate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
OR937568-25G OR937568-5G
APOSOR937568-25GEA 1020 PLN
APOSOR937568-25G APOSOR937568-5G
Dimethyl citraconate 95%
Dimethyl citraconate
Formuła: C₇H₁₀O₄
MW: 158.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059306
Numer CAS: 617-54-9