Drukuj
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937550-1G OR937550-25G OR937550-5G
APOSOR937550-1GEA 621 PLN
APOSOR937550-1G APOSOR937550-25G APOSOR937550-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formuła: C₉H₁₁NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972500
Numer CAS: 35308-68-0