Drukuj
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937517-1G OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA 1250 PLN
APOSOR937517-1G APOSOR937517-250MG
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formuła: C₇H₁₀BrN
MW: 188.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191324
Numer CAS: 100779-91-7