Drukuj
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937506-1G OR937506-250MG OR937506-5G
APOSOR937506-1GEA 334 PLN
APOSOR937506-1G APOSOR937506-250MG APOSOR937506-5G
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formuła: C₅H₃BrN₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04060716
Numer CAS: 92276-38-5