Drukuj
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,2-Dimethyl-4-nitroaniline, 2-(Methylamino)-5-nitrotoluene
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 1350 PLN
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059083
Numer CAS: 10439-77-7