Drukuj
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937404-1G OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 580 PLN
APOSOR937404-1G APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00963641
Numer CAS: 619-26-1