Drukuj
Thionicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937397-10G OR937397-1G OR937397-5G
APOSOR937397-10GEA 0 PLN
APOSOR937397-10G APOSOR937397-1G APOSOR937397-5G
Thionicotinic acid 95%
Thionicotinic acid
Formuła: C₆H₅NOS
Temp. topnienia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191582
Numer CAS: 51087-03-7