Drukuj
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 110 PLN
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188.62 g/mol
Temp. topnienia: 265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012863
Numer CAS: 18600-42-5