Drukuj
N-Chloroacetanilide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Chloroacetanilide
OR937346-1G OR937346-250MG
APOSOR937346-1GEA 1420 PLN
APOSOR937346-1G APOSOR937346-250MG
N-Chloroacetanilide 95%
N-Chloroacetanilide
Formuła: C₈H₈ClNO
MW: 169.608 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01671408
Numer CAS: 579-11-3