Drukuj
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937304-25G OR937304-5G
APOSOR937304-25GEA 3420 PLN
APOSOR937304-25G APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Formuła: C₁₀H₁₁ClO₄S
Temp. Wrzenia: 352 °C
Temp. topnienia: 64…65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093942
Numer CAS: 374537-95-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,III