Drukuj
trans-Stilbene oxide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9373-1G OR9373-5G
APOSOR9373-1GEA 0 PLN
APOSOR9373-1G APOSOR9373-5G
trans-Stilbene oxide 98%
trans-Stilbene oxide
Formuła: C₁₄H₁₂O
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064311
Numer CAS: 1439-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-877-7