Drukuj
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 371 PLN
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Formuła: C₁₃H₁₆O
MW: 188.2655 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11590864
Numer CAS: 162752-17-2