Drukuj
4-hydroksybenzoesan butylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937186-100G OR937186-500G
APOSOR937186-100GEA 122 PLN
APOSOR937186-100G APOSOR937186-500G
4-hydroksybenzoesan butylu 98%
4-hydroksybenzoesan butylu
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 156…157 °C/3,5mmHg
Temp. topnienia: 67…71 °C
Temp. Zapłonu: 181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016478
Numer CAS: 94-26-8