Drukuj
2,2-Dimethylbutyric acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2-Dimethylbutanoic acid
OR937096-100G OR937096-500G
APOSOR937096-100GEA 145 PLN
APOSOR937096-100G APOSOR937096-500G
2,2-Dimethylbutyric acid 98%
2,2-Dimethylbutyric acid
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 74
Temp. topnienia: -13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004200
Numer CAS: 595-37-9