Drukuj
3-Methoxybiphenyl 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR937041-10G OR937041-1G OR937041-5G
APOSOR937041-10GEA 4060 PLN
APOSOR937041-10G APOSOR937041-1G APOSOR937041-5G
3-Methoxybiphenyl 95%
3-Methoxybiphenyl
Formuła: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C/5.25mmHg
Gęstość: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027514
Numer CAS: 2113-56-6