Drukuj
Eter butylowo-winylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: n-Butyl vinyl ether
OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 435 PLN
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Eter butylowo-winylowy 98%
Eter butylowo-winylowy
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 94 °C
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0.774 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009454
Numer CAS: 111-34-2