Drukuj
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR936889-1G OR936889-5G
APOSOR936889-1GEA 981 PLN
APOSOR936889-1G APOSOR936889-5G
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline
Formuła: C₉H₉N₃O₂
MW: 191.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191337
Numer CAS: 107023-66-5