Drukuj
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, 2-Hydroxyethylparaben
OR936885-100G OR936885-10G OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA 3670 PLN
APOSOR936885-100G APOSOR936885-10G APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059079
Numer CAS: 2496-90-4