Drukuj
2-(4-tert-Butylofenylo)etanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
OR936878-10G OR936878-25G OR936878-5G
APOSOR936878-10GEA 371 PLN
APOSOR936878-10G APOSOR936878-25G APOSOR936878-5G
2-(4-tert-Butylofenylo)etanol 95%
2-(4-tert-Butylofenylo)etanol
Formuła: C₁₂H₁₈O
MW: 178.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236023
Numer CAS: 5406-86-0