Drukuj
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR936870-1G OR936870-250MG
APOSOR936870-1GEA 3820 PLN
APOSOR936870-1G APOSOR936870-250MG
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.20 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 99071-55-3