Drukuj
Benzenosulfonamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR936811-100G OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA 110 PLN
APOSOR936811-100G APOSOR936811-250G
Benzenosulfonamid 98%
Benzenosulfonamid
Formuła: C₆H₇NO₂S
Temp. topnienia: 149…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007930
Numer CAS: 98-10-2