Drukuj
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR9368-1G OR9368-5G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 110 PLN
APOSOR9368-1G APOSOR9368-5G APOSOR9368-10G
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BClO₄
MW: 214.4107 g/mol
Temp. topnienia: 136…138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06801690
Numer CAS: 874219-45-1