Drukuj
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Methyl-4-phenylthiazole
OR936792-1G OR936792-5G
APOSOR936792-1GEA 435 PLN
APOSOR936792-1G APOSOR936792-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formuła: C₁₀H₉NS
MW: 175.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00489998
Numer CAS: 1826-16-0