Drukuj
Tiglic anhydride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (E)-2-Methyl-2-butenoic Anhydride, 2-Methylcrotonic Anhydride
OR936769-1G OR936769-5G
APOSOR936769-1GEA 981 PLN
APOSOR936769-1G APOSOR936769-5G
Tiglic anhydride 95%
Tiglic anhydride
Formuła: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143614
Numer CAS: 14316-68-8