Drukuj
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: O-(tert-Butyldimethylsilyl)benzanilide, TBDMS-BEZA
OR936738-1G OR936738-5G
APOSOR936738-1GEA 327 PLN
APOSOR936738-1G APOSOR936738-5G
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate
Formuła: C₁₉H₂₅NOSi
Temp. topnienia: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 404392-70-7