Drukuj
(S)-(-)-ß-Cytronelol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
OR936732-25G OR936732-5G OR936732-100G
APOSOR936732-25GEA 392 PLN
APOSOR936732-25G APOSOR936732-5G APOSOR936732-100G
(S)-(-)-ß-Cytronelol 95%
(S)-(-)-ß-Cytronelol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 225…226 °C
Gęstość: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063214
Numer CAS: 7540-51-4