Drukuj
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR936549-1G OR936549-250MG OR936549-5G
APOSOR936549-1GEA 633 PLN
APOSOR936549-1G APOSOR936549-250MG APOSOR936549-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formuła: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064952
Numer CAS: 21862-63-5