Drukuj
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 PLN
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Formuła: C₇H₁₆N₂O
Temp. Wrzenia: 128…132 °C/5,25mmHg
Temp. topnienia: 49…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023132
Numer CAS: 5317-32-8