Drukuj
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: DL-2-Hydroxy-3-butenoic Acid Methyl Ester
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 6210 PLN
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Formuła: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144164
Numer CAS: 5837-73-0