Drukuj
Tiooctan S-etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR936522-100G OR936522-25G
APOSOR936522-100GEA 1450 PLN
APOSOR936522-100G APOSOR936522-25G
Tiooctan S-etylu 98%
Tiooctan S-etylu
Formuła: C₄H₈OS
MW: 104.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015178
Numer CAS: 625-60-5