Drukuj
Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester
OR936499-25G OR936499-5G
APOSOR936499-25GEA 691 PLN
APOSOR936499-25G APOSOR936499-5G
Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Formuła: C₇H₉N₃O₃S
MW: 215.23 g/mol
Temp. topnienia: 195…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010415
Numer CAS: 60845-81-0