Drukuj
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4,4'-(Ethylene-1,1-diyl)bismorpholine, 1,1-Dimorpholinoethylene
OR936449-10G OR936449-1G OR936449-5G
APOSOR936449-10GEA 3820 PLN
APOSOR936449-10G APOSOR936449-1G APOSOR936449-5G
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
1,1-Bis(morpholino)ethylene
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059775
Numer CAS: 14212-87-4