Drukuj
2-Biphenylylmethanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 211 PLN
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
2-Biphenylylmethanol 95%
2-Biphenylylmethanol
Formuła: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 335
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004620
Numer CAS: 2928-43-0