Drukuj
tert-Butylacetyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR936433-100G OR936433-25G
APOSOR936433-100GEA 2980 PLN
APOSOR936433-100G APOSOR936433-25G
tert-Butylacetyl chloride 95%
tert-Butylacetyl chloride
Formuła: C₆H₁₁ClO
Temp. Wrzenia: 127…129 °C
Gęstość: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000737
Numer CAS: 7065-46-5
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II