Drukuj
N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR936414-1G OR936414-5G
APOSOR936414-1GEA 870 PLN
APOSOR936414-1G APOSOR936414-5G
N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
N-Decanoylsarcosine sodium salt
Formuła: C₁₃H₂₅NO₃
Temp. topnienia: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00451533
Numer CAS: 30377-07-2