Drukuj
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 1510 PLN
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001293
Numer CAS: 29555-02-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 III