Drukuj
5-Methoxyresorcinol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR936313-1G OR936313-5G OR936313-25G
APOSOR936313-1GEA 226 PLN
APOSOR936313-1G APOSOR936313-5G APOSOR936313-25G
5-Methoxyresorcinol 98%
5-Methoxyresorcinol
Formuła: C₇H₈O₃
Temp. Wrzenia: 188…189 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002285
Numer CAS: 2174-64-3