Drukuj
1,4-bis(Hydroksymetylo)cykloheksan (mieszanina izomerów cis i trans) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,4-Cyclohexanedimethanol
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 110 PLN
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-bis(Hydroksymetylo)cykloheksan (mieszanina izomerów cis i trans) 95%
1,4-bis(Hydroksymetylo)cykloheksan (mieszanina izomerów cis i trans)
Formuła: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 283 °C
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001512
Numer CAS: 105-08-8