Drukuj
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 415 PLN
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₆H₇NO₂S
MW: 157.1900 g/mol
Temp. topnienia: 233…235 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052943
Numer CAS: 53137-27-2