Drukuj
3-Chloro-o-anisidine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-2-methoxyaniline
OR9341-1G OR9341-25G OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA 110 PLN
APOSOR9341-1G APOSOR9341-25G APOSOR9341-5G
3-Chloro-o-anisidine 95+%
3-Chloro-o-anisidine
Formuła: C₇H₈ClNO
Temp. Wrzenia: 246 °C
Gęstość: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060607
Numer CAS: 51114-68-2