Drukuj
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 110 PLN
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₄BCl₂NO₂
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094989
Numer CAS: 148493-34-9