Drukuj
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 168 PLN
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₇H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 152 °C/1,6mmHg
Temp. topnienia: 97…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059740
Numer CAS: 19933-24-5