Drukuj
Chlorek p-toluidynium 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: p-Toluidine hydrochloride, 4-Toluidine HCl, p-Toluidine HCl, 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline HCl, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Aminotoluene HCl, 4-Toluidine hydrochloride
OR933321-100G OR933321-1KG OR933321-500G
APOSOR933321-100GEA 621 PLN
APOSOR933321-100G APOSOR933321-1KG APOSOR933321-500G
Chlorek p-toluidynium 97%
Chlorek p-toluidynium
Formuła: C₇H₁₀ClN
MW: 143.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035497
Numer CAS: 540-23-8