Drukuj
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR933276-25G OR933276-5G
APOSOR933276-25GEA 609 PLN
APOSOR933276-25G APOSOR933276-5G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Formuła: C₃₄H₅₂N₂O₄
Temp. Wrzenia: 60…67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00072662
Numer CAS: 32687-78-8