Drukuj
1,1-Diethylurea 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932849-25G OR932849-5G
APOSOR932849-25GEA 1350 PLN
APOSOR932849-25G APOSOR932849-5G
1,1-Diethylurea 97%
1,1-Diethylurea
Formuła: C₅H₁₂N₂O
MW: 116.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007960
Numer CAS: 634-95-7