Drukuj
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR932562-1G OR932562-5G OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA 255 PLN
APOSOR932562-1G APOSOR932562-5G APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formuła: C₉H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 120 °C/2,25mmHg
Temp. topnienia: 74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03931560
Numer CAS: 21211-65-4